Learn More
Éther cyclopentyle méthylique, 99,9+ %, extra pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclopentyl methyl ether |
| Note relative au nom | Stabilized |
| Point de fusion | -140.0°C |
| Densité | 0.8600g/mL |
| Point d’ébullition | 106.0°C |
| Point d’éclair | −1°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.9% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | C5H9OCH3 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Cyclopentyl methyl ether
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.