Learn More
Cyclopentyl methyl ether, Reagent Grade, contains 50 ppm BHT as inhibitor, ≥99.90%, Honeywell™
Code produit 15636690 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Aluminum bottle
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
500mL
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15636690 5 L Aluminum bottle 5L
15626690 500 mL Flacon en verre 500mL
15606690 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15636690 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 6759895L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Reagent Grade, contains 50 ppm BHT as inhibitor,≥99.90%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5614-37-9
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD08276401
Clé InChI SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentyl methyl ether, cyclopentane, methoxy, cpme, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
CID PubChem 138539
Nom IUPAC methoxycyclopentane
SMILES COC1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentyl methyl ether
Point de fusion -140°C
Densité 0.86g/mL at 25°C
Point d’ébullition 106°C (1013 hPa)
Conditionnement Aluminum bottle
Quantité 5 L
Numéro UN UN3271
Poids de la formule 100.16g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.90%