Learn More
Éther cyclopentyle-méthyle, 99,9+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Conditionnement:
1000mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367099 500 mL 500mL
11377099 1000 mL 1000mL
11387099 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11367099 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27349.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.69€
    58.65€ / 500mL
    Économisez 12.04€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5614-37-9 | C6H12O | 100.16 g/mol
Cyclopentyl methyl ether is a hydrophobic ether solvent widely used in Grignard reaction, Friedel-Crafts reaction, Claisen condensation and Beckmann reaction. It plays an important role in extraction and polymerization reactions as well as in surface coatings. It is considered as a replacement for tetrahydrofuran, methyl tert-butyl ether, dioxane and other existing ether solvents due to its excellent properties like high boiling point and relative stability under acidic and basic conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther méthylique de cyclopentyle est un solvant d’éther hydrophobe largement utilisé dans la réaction de Grignard, la réaction de Friedel-Crafts, la condensation de Claisen et la réaction de Beckmann. Il joue un rôle important dans les réactions d’extraction et de polymérisation, ainsi que dans les revêtements de surface. Il est considéré comme une alternative au tétrahydrofurane, au méthyl tert-butyle éther, au dioxane et à d’autres solvants d’éther existants en raison de ses excellentes propriétés. En effet, son point d’ébullition et sa stabilité relative dans des conditions acides et basiques sont élevés.
Solubilité
Miscible à l’eau, aux alcools, aux cétones et aux hydrocarbures.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, l’acide nitrique, le peroxyde d’hydrogène et l’hydrazine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5614-37-9
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD08276401
Clé InChI SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentyl methyl ether, cyclopentane, methoxy, cpme, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
CID PubChem 138539
Nom IUPAC méthoxycyclopentane
SMILES COC1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentyl methyl ether
Point de fusion -140°C
Densité 0.86
Point d’ébullition 106°C
Point d’éclair −1°C (−30°F)
Indice de réfraction 1.421
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3271
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohols,ketones and hydrocarbons.
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentyl methyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methoxy-cyclopentane