Learn More
Cyclopentyl méthyléther, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclopentyl Methyl Ether |
| CAS | 5614-37-9 |
| Formule moléculaire | C6H12O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Ether, cyclopentyl methyl (7CI,8CI), Methoxycyclopentane, CPME, Cyclopentyl methyl ether, Methyl cyclopentyl ether, Methoxycyclopentane, CPME, Methyl Cyclopentyl Ether |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | COC1CCCC1 |
| Nom IUPAC | méthoxycyclopentane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 100.16 |
| Poids de la formule | 100.0888 |