Learn More
Cyclopentylphénylméthanone, Mikromol™
Code produit 17999524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17999524 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17999524 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0834.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Cyclopentylphénylméthanone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentylphenylmethanone
CAS 5422-88-8
Noms d’analytes ou de composants Cyclopentylphenylmethanone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H14 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Cyclopentylphenylmethanone, Glycopyrronium Bromide Imp. M (EP), Glycopyrronium Bromide Impurity M, Glycopyrronium Impurity M
Formule InChI InChI=1S/C12H14O/c13-12(11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9H2
SMILES O=C(C1CCCC1)c2ccccc2
Nom IUPAC Cyclopentyl(phényl)méthanone
Poids moléculaire (g/mol) 174.24
Quantité 100 mg
Poids de la formule 174,1045 g/mol