Learn More
Cyclopentyltriméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Point d’ébullition | 75°C (10mmHg) |
| Nom chimique ou matériau | Cyclopentyltrimethoxysilane |
| Quantité | 100 g |
| Point d’éclair | 54°C (129°F) |
| Indice de réfraction | 1.425 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Densité | 0.99 |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 8310738 |
| Nom IUPAC | Cyclopentyltriméthoxysilane |
| Show More |