Learn More
Cyclophosphamide monohydraté, Mikromol™
Description
Cyclophosphamide monohydraté
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclophosphamide Monohydrate |
| CAS | 6055-19-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Cyclophosphamide Monohydrate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H15 Cl2 N2 O2 P . H2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Cyclophosphamide monohydrate, 2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, N,N-bis(2-chloroethyl)tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate, 2H-1,3,2-Oxazaphosphorine, 2-[bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate, 2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine-2-oxide monohydrate, Cyclophosphamide hydrate, Cyclophosphamide Monohydrate, Endoxan monohydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2 |
| SMILES | O.ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1 |
| Nom IUPAC | N,N-bis(2-chloroéthyl)-2-oxo-1,3,2λ ^{5}-oxazaphosphinan-2-amine ;hydraté |
| Afficher plus |