Learn More
Cétone de 4-méthoxyphényle de cyclopropyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11445586
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11445586
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20725.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7152-03-6 | C11H12O2 | 176.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7152-03-6
Formule moléculaire C11H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.22
Numéro MDL MFCD00001296
Clé InChI YKZSVEVTRUSPOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropyl 4-methoxyphenyl methanone, cyclopropyl 4-methoxyphenyl ketone, methanone, cyclopropyl 4-methoxyphenyl, chembl82673, cyclopropyl-4-methoxyphenyl methanone, cyclopropyl-4-methoxy-phenyl-methanone, maybridge3_006117, 4-methoxybenzoylcyclopropane, cyclopropyl p-anisyl ketone, methanone,cyclopropyl 4-methoxyphenyl
CID PubChem 81580
Nom IUPAC Cyclopropyl-(4-méthoxyphényl)méthanone
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2CC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropyl 4-methoxyphenyl ketone
Point de fusion 40°C to 44°C
Point d’ébullition 158°C to 160°C (4.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 2046539
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté 98%