Learn More
Méthanol de cyclopropyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10511341 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
250mL
25mL
Code produit. 10511341
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2516-33-8 | C4H8O | 72.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2516-33-8
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00001309
Clé InChI GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol
CID PubChem 75644
Nom IUPAC cyclopropylméthanol
SMILES OCC1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropyl carbinol
Point de fusion -60°C
Couleur Incolore
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 123°C to 124°C (738.0 mmHg)
Point d’éclair 35°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C3H5CH2OH
Indice de réfraction 1.4310 to 1.433
Quantité 25 mL
Beilstein 06,4
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol,slightly soluble in carbon tetrachloride
Viscosité 4.04 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide