Learn More
Cétone de méthyle de cyclopropyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11430014
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11430014
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13540.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 765-43-5 | C5H8O | 84.118 g/mol
Cyclopropyl methyl ketone was used in the preparation of homoallylic alcohols. Acetylcyclopropane is used as an intermediate for the manufacturing pharmaceuticals, agrochemicals and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La cyclopropyl méthyl cétone a été utilisée dans la préparation d’alcools homoallyliques. L’acétylcyclopropane est utilisé comme intermédiaire pour la fabrication de produits pharmaceutiques, agrochimiques et d’autres composés organiques.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 765-43-5
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.118
Numéro MDL MFCD00001297
Clé InChI HVCFCNAITDHQFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropyl methyl ketone, acetylcyclopropane, methyl cyclopropyl ketone, ethanone, 1-cyclopropyl, 1-cyclopropyl-ethanone, 1-cyclopropylethan-1-one, ketone, cyclopropyl methyl, cyclopropylmethylketone, unii-n27yy1xcfh, cyclopropylethanone
CID PubChem 13004
Nom IUPAC 1-cyclopropyléthanone
SMILES CC(=O)C1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropyl methyl ketone
Point de fusion <-70°C
Densité 0.898
Point d’ébullition 113°C to 114°C
Point d’éclair 16°C (61°F)
Indice de réfraction 1.424
Quantité 25 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 1633817
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 99%