Learn More
Cyclopropyl phényl cétone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311557
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11311557
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L02218.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3481-02-5 | C10H10O | 146.19 g/mol
Cyclopropyl phenyl ketone is used to prepare α-cyclopropylstyrene by the Wittig reaction in dimethyl sulfoxide. It is also used as starting reagent during the (Z)-titanium enolate formation from cyclopropyl ketones via TiCl4-n-Bu4NI-induced ring opening reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La cétone de phényle de cyclopropyle est utilisée pour préparer le α-cyclopropylstyrène par réaction de Wittig dans le diméthylsulfoxyde. Elle est également utilisée comme réactif de départ pendant la formation d’énolate de titane (Z) à partir de cétones cyclopropyles par réaction d’ouverture d’anneau induite par le TiCl4-n-Bu4NI.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3481-02-5
Formule moléculaire C10H10O
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Numéro MDL MFCD00001294
Clé InChI PJRHFTYXYCVOSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropyl phenyl ketone, cyclopropyl phenyl methanone, phenyl cyclopropyl ketone, benzoylcyclopropane, methanone, cyclopropylphenyl, cyclopropylphenylketone, ketone, cyclopropyl phenyl, cyclopropyl-phenylmethanone, acmc-2097dl, cyclopropyl-phenyl-methanone
CID PubChem 77029
Nom IUPAC Cyclopropyl(phényl)méthanone
SMILES C1CC1C(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropyl phenyl ketone
Densité 1.06
Point d’ébullition 248°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Indice de réfraction 1.5534
Quantité 25 g
Beilstein 1860145
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 97%