Learn More
Cyclopropyl(triméthylsilyl)acétylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490358 5 g 5g
15400368 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15490358 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53487.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 81166-84-9 | C8H14Si | 138.29 g/mol
Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene is used in several addition reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyclopropyl(triméthylsilyl)acétylène est utilisé dans plusieurs réactions d’addition.
Solubilité
Peu soluble (0,069 g/l) (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81166-84-9
Formule moléculaire C8H14Si
Poids moléculaire (g/mol) 138.29
Numéro MDL MFCD00671355
Clé InChI IYQSVLJDYLPMCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropyl trimethylsilyl acetylene, cyclopropylethynyl trimethylsilane, 2-cyclopropylethynyl trimethylsilane, cyclopropylethynyl trimethyl silane, silane, cyclopropylethynyl trimethyl, cyclopropane, 2-trimethylsilyl ethynyl, silane, cyclopropylethynyl trimethyl-9ci, timtec-bb sbb009013, trimethylsilylethynylcyclopropane, cyclopropylethynyl-trimethylsilane
CID PubChem 2758018
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1CC1
Spécification
Point d’ébullition 83°C (80mmHg)
Nom chimique ou matériau Cyclopropyl(trimethylsilyl)acetylene
Quantité 5 g
Point d’éclair 25°C (77°F)
Indice de réfraction 1.454
Numéro UN UN1993
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble (0.069g/L) (25°C).
Nom IUPAC (2-cyclopropylethynyl)trimethylsilane
Poids de la formule 138.28
Pourcentage de pureté 97%