Learn More
Bromure de cyclopropylmagnésium, solution 0,5 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10182944 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10182944 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10182944 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397611000
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropylmagnesium bromide
CAS 23719-80-4, 109-99-9
Couleur Incolore ou jaune
Forme physique Solution
Quantité 100 mL
Point d’éclair −17°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.968
Densité 0.9680g/mL
Formule moléculaire C3H5BrMg
Formule linéaire C3H5MgBr
Numéro MDL MFCD00672094
Synonyme cyclopropylmagnesium bromide, cyclopropylmagnesiumbromide, bromo cyclopropyl magnesium, magnesium, bromocyclopropyl, cyclopropyl magnesium bromide, cprmgbr, cyclopropyl magnesiumbromide, magnesium,bromocyclopropyl, bromo-cyclopropyl magnesium, cyclopropylmagnesiunn bromide, grignard reagent
Clé InChI QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1CC1
Nom IUPAC bromo(cyclopropyl)magnesium
Poids moléculaire (g/mol) 145.28
CID PubChem 11116189
Poids de la formule 145.28
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.4 to 0.6M
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopropylmagnesium bromide, 0,5M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.