Learn More
Cyclosérine, Mikromol™
Description
Cyclosérine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cycloserine |
| CAS | 68-41-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Cycloserine |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C3 H6 N2 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Cycloserine, D-(+)-Cycloserine, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (4R)-, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (+)- (8CI), 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (R)-, (+)-Cycloserine, (4R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (R)-(+)-Cycloserine, (R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (R)-Cycloserine, Closerin, Closina, Cyclo-D-serine, Cyclorin, D-4-Amino-3-isoxazolidinone, D-4-Amino-3-isoxazolidone, D-CS, D-Cycloserine, Farmiserina, Micoserina, Miroseryn, NSC 154851, NSC 76029, Novoserin, Orientomycin, Oxamycin, PA 94, Seromycin, Tisomycin, Wasserina, d-4-Amino-3-isoxazolidinone, alpha-Cycloserine |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@@H]1CONC1=O |
| Nom IUPAC | (4R)-4-amino-1,2-oxazolide-3-one |
| Afficher plus |