Learn More
Cytiva Kits de marquage minimal au fluor CyDye™ DIGE
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
2 nmol de chaque : Cy2, Cy3 et Cy5
5 nmol de chaque : Cy2, Cy3 et Cy5
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
- Les colorants appariés selon la taille et la charge permettent la co-migration d’échantillons marqués dans le gel
- Les colorants lumineux et très sensibles permettent d’utiliser la technique de marquage minimal
- Perte minime de signal pendant le marquage, la séparation et le balayage
- Aucun changement de signal sur la vaste gamme de pH utilisée lors de la séparation de première dimension (IEF)
- Le signal discret de chaque fluor et les interférences minimes contribuent à une grande précision
Tous les colorants pour marquage minimal permettent de marquer 50 μg de protéines par réaction de marquage. Les kits de colorants pour marquage minimal contiennent 2 nmol ou 5 nmol de chacun des colorants.
Pour les applications générales 2-D où des quantités suffisantes d’échantillons sont disponibles.
Spécification
Spécification
| Format | Solide |
| À utiliser avec (application) | Le kit de marquage d’échantillons Scarce est conçu pour être utilisé pour les applications dans lesquelles seules de petites quantités d’échantillons sont disponibles, par exemple dans la microdissection par capture laser, il détecte jusqu’à 3 échantillons de protéines prémarquées, étalon sur le même gel d’électrophorèse 2-D. |
| Quantité | 2 nmol de chaque : Cy2, Cy3 et Cy5 |
| Type de produit | Kit de marquage au colorant Amersham CyDye DIGE Fluor Minimal |
| Contenus des kits | 2 nM de kit de marquage CyDye DIGE Fluor minimal (Cy2, Cy3 et Cy5) |
| Contenu et stockage | -15°C à -30°C |
| Couleur | Bleu, vert, rouge |
Safety and Handling
Signal Word
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Cy2, Cy3, Cy5
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction