Learn More
Cytiva Fluors CyDye™ DIGE : Cy3
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
2 times; 5 nM
5 nM
5 x 5 nM
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les colorants appariés selon la taille et la charge permettent la co-migration d’échantillons marqués dans le gel
- Les colorants lumineux et très sensibles permettent d’utiliser la technique de marquage minimal
- Perte minime de signal pendant le marquage, la séparation et le balayage
- Aucun changement de signal sur la vaste gamme de pH utilisée lors de la séparation de première dimension (IEF)
- Le signal discret de chaque fluor et les interférences minimes contribuent à une grande précision
- Permettent de marquer 50 μg de protéines par réaction de marquage
Pour les applications générales 2-D où des quantités suffisantes d’échantillons sont disponibles.
Spécification
Spécification
| Format | Solide |
| À utiliser avec (application) | Pour des applications 2-D générales où des quantités suffisantes d’échantillons sont disponibles, détection de trois échantillons et étalons protéiques prémarqués maximum sur le même gel d’électrophorèse 2-D |
| Quantité | 5 nM |
| Type de produit | Colorant Amersham CyDye DIGE Fluor Cy3 Minimal |
| Contenus des kits | 5 nM de colorant CyDye DIGE Fluor Cy3 Minimal |
| Contenu et stockage | -15°C à -30°C |
| Couleur | Vert |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .