Learn More
Abnova™ CYGB Recombinant Protein
Code produit. p-3718371
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16197073
Marque: Abnova™ H00114757P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
Numéro d’adhésion AAH29798
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Identification génétique (Entrez) 114757
Poids moléculaire 46.64
Nom CYGB (Human) Recombinant Protein (P01)
Plage de pH 8
Méthode de préparation In vitro wheat germ expression system
Méthode de purification Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 10 μg
Source Wheat Germ (in vitro)
Immunogène MEKVPGEMEIERRERSEELSEAERKAVQAMWARLYASCEDVGVAILVRFFVNFPSAKQYFSQFKHMEDPLEMERSPQLRKHACRVMGALNTVVENLHDPDKVSSVLALVGKAHALKHKVEPVYFKILSGVILEVVAEEFASDFPPETQRAWAKLRGLIYSHVTAAYKEVGWVQQVPNATTPPATLPSSGP
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gène HGB/STAP
Nom usuel CYGB
Symbole de gène(s) CYGB
Réactivité croisée Human
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Forme Solution