Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creusets cylindriques Al-23
Code produit. 15453515
Click to view available options
Capacité (métrique):
6mL
20mL
40mL
60 ml
110mL
600mL
Diamètre (métrique) externe:
20mm
30mm
35mm
40mm
50mm
85mm
Diamètre (métrique) interne:
16mm
26mm
30 mm
36mm
44mm
73 mm
Hauteur (métrique):
30mm
40mm
50mm
60mm
75mm
150mm
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15453515
Brand: Thermo Scientific Chemicals 032955.KF
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diamètre (métrique) interne 44mm
Matériau Al-23
Quantité 1 unité
Capacité (métrique) 110mL
Diamètre (métrique) externe 50mm
Hauteur (métrique) 75mm
Product Type Creusets cylindriques Al-23