Learn More
Sartorius™ Poids d’étalonnage cylindrique
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Poids:
200 g
2 kg
Conditionnement:
1 pièce
200g
Description
- Poids cylindrique
- Acier spécial
- Hautement poli
- Non magnétisable
- Fortement résistant à la corrosion
- Classe F2 : convient à une utilisation pour la traçabilité des poids OIML de classe M1 et inférieurs
Spécification
Spécification
| Type de produit | Poids d’étalonnage |
| Classification | Classe F2 : convient à une utilisation pour la traçabilité des poids OIML de classe M1 et inférieurs |
| Matériau | Acier spécial |
| Matériau du coffret | Plastique |
| Densité | 7 950 kg/m3 |
| Poids | 2 kg |
| À utiliser avec (équipement) | Balance de laboratoire |