Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar cylindriques, bleus avec poignée
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
1 500 ml
Diamètre (métrique) externe:
95 à 105 mm
120-130 mm
Hauteur (métrique):
290 mm
300 mm
Modèle:
G 15 C, Entièrement argenté
G 9 C, Entièrement argenté
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En verre borosilicaté conformément à la norme ISO 3585
- Boîtier de protection en métal revêtu de bleu
- Entièrement argenté
- Manipulation facile grâce à la poignée latérale
- Domaine d’application :
- Applications flexibles de laboratoire, médicales et biotechnologiques
- Stockage isolé et transport à courte distance de petits échantillons
- Stocker sous des réfrigérants liquides ou solides (par exemple, de la neige carbonique liquide N2 et CO2)
- Espace non pressurisé pour les liquides de refroidissement
- Caractéristiques chimiques :
- Résistance hydrolytique : conforme à la norme ISO719 (98°C)
- Résistance hydrolytique : conforme à la norme ISO720 (121°C)
- Résistance aux acides : conforme à la norme ISO 1776
- Résistance alcaline : conforme à la norme ISO 695-A2
- Plage de températures :
- Recharge en verre de -200°C à +150°C, pour un court laps de temps à 200°C
- Boîtier avec caoutchouc de montage et tampon Latizell de -10°C à +60°C
Spécification
Spécification
| Type de bouchon à couvercle | Bouchons |
| Couleur | Bleu |
| Diamètre (métrique) externe | 95 à 105 mm |
| À utiliser avec (application) | Stockage isolant et transport sur courtes distances |
| À utiliser avec (équipement) | Réfrigérant |
| Hauteur (métrique) intérieure | 235 mm |
| Hauteur (métrique) | 290 mm |
| Comprend | Poignée / prise latérale |
| Modèle | G 9 C, Entièrement argenté |
| Matériau de la base | Boîtier en métal revêtu |
| Afficher plus |