Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs compte-gouttes cylindriques avec bouchon en verre
Code produit. 10303291
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
250 ml
500 mL
1 000 ml
Taille du cône:
14/23 NS
29/32 NS
Comprend:
Tube d’égalisation de pression
sans tube d’équilibrage de pression
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10303291
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 04153711
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un transfert sûr, facile et précis des fluides en laboratoire. Les entonnoirs compte-gouttes cylindriques Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Avec prise et cône NS
  • Avec échelle (env. volume/ml)
  • Avec étiquette de marquage
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre borosilicaté
Taille du cône 14/23 NS
Graduée Oui
Comprend sans tube d’équilibrage de pression
Type de produit Entonnoir compte-gouttes