Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs compte-gouttes cylindriques avec bouchon en verre
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
250 ml
500 mL
1 000 ml
Taille du cône:
14/23 NS
29/32 NS
Comprend:
Tube d’égalisation de pression
sans tube d’équilibrage de pression
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Avec prise et cône NS
- Avec échelle (env. volume/ml)
- Avec étiquette de marquage
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Taille du cône | 29/32 NS |
| Graduée | Oui |
| Comprend | Tube d’égalisation de pression |
| Type de produit | Entonnoir compte-gouttes |