Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs compte-gouttes cylindriques avec bouchon en verre
Product Code. p-8005987
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
250 ml
500 mL
1 000 ml
Taille du cône:
14/23 NS
29/32 NS
Comprend:
Tube d’égalisation de pression
sans tube d’équilibrage de pression
missing translation for 'unitSize'
2 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10294431
missing translation for 'mfr': Lenz Laborglasinstrumente™ 04157014
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour un transfert sûr, facile et précis des fluides en laboratoire. Les entonnoirs compte-gouttes cylindriques Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Avec prise et cône NS
  • Avec échelle (env. volume/ml)
  • Avec étiquette de marquage
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Specifications
Capacité (métrique) 1 000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Taille du cône 29/32 NS
Graduée Oui
Comprend sans tube d’équilibrage de pression
Type de produit Entonnoir compte-gouttes