Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs compte-gouttes d’égalisation de pression, avec bouchon en PTFE
Code produit. 10589041
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 mL
100 ml
250 ml
250 ml
500 mL
1 000 ml
1000 ml
Numéro de joint:
14/23 NS
29/32 NS
29/32 NS
Comprend:
Tube d’égalisation de pression
sans tube d’équilibrage de pression
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 10589041
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 04377014
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utiles pour transférer des liquides et manipuler des réactifs sensibles à l’air dans un environnement de gaz inerte fermé. Les entonnoirs compte-gouttes d’égalisation de pression Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Avec échelle (env. volume/ml)
  • Avec tube d’égalisation de pression
  • Avec dispositif de retenue fileté
  • Forme cylindrique avec prise et cône NS
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduée Oui
Comprend Tube d’égalisation de pression
Numéro de joint 29/32 NS
Type de produit Dropping Funnel