Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs compte-gouttes d’égalisation de pression, avec bouchon en PTFE
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 mL
100 ml
250 ml
250 ml
500 mL
1 000 ml
1000 ml
Numéro de joint:
14/23 NS
29/32 NS
29/32 NS
Comprend:
Tube d’égalisation de pression
sans tube d’équilibrage de pression
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Avec échelle (env. volume/ml)
- Sans tube d’égalisation de pression
- Avec dispositif de retenue fileté
- Forme cylindrique avec prise et cône NS
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduée | Oui |
| Comprend | Tube d’égalisation de pression |
| Graduations | 10 ml |
| Numéro de joint | 29/32 NS |
| Porosité | Alésage de 4,0 mm |
| Quantité | 2 |
| Matériau du bouchon | PTFE |
| Type de produit | Entonnoir compte-gouttes |