Learn More
Kartell™ Cuves cylindriques avec bouchon rainuré
Code produit. p-8000291
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 ml
120 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
50 pièces
Code produit. 10739661
Marque: Kartell™ 0156300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en PEHD pour une résistance optimale dans un récipient léger. Les cuves cylindriques Kartell™ avec bouchon nervuré sont des cuves économiques à faible impact environnemental pour les poudres, pâtes et solides.
Fabriqués en PEHD pour une résistance optimale dans un récipient léger.Les cuves cylindriques Kartell™ avec bouchon nervuré sont des cuves économiques à faible impact environnemental pour les poudres, pâtes et solides.
  • Flacons à col exceptionnellement large avec insert et bouchon
  • Bouchon nervuré pour une meilleure préhension
  • Étanche
  • Convient aux denrées alimentaires selon le règlement-cadre (CE)1935 / 2004 et le règlement de la Commission (UE) 10 / 2011
Spécification
Capacité (métrique) 70 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col 36mm
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires, poudres, spécimens solides, substances crémeuses ou semi-solides, cristaux et substances hygroscopiques
Comprend Insert et bouchon nervuré
Matériau HDPE
Certifications/Conformité CE et IVD, conformément à la réglementation CE1935/2004, à la réglementation CE10/2011
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 60 mm
Type de produit Cuve
Diamètre (métrique) 50 mm
Type de bouchon Manche rainuré