Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE ou en verre
Code produit. 11868852 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
6 mm
10 mm
12mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
4,5mm
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
missing translation for 'unitSize'
10 pièces
5 pièces
Product Code. 11868852
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé de PTFE ou de verre . Les barreaux d’agitation cylindriques en PTFE ou en verre Fisherbrand™ sont autoclavables.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Profil rond et lisse pour une grande variété d’applications
  • Autoclavables
Specifications
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Diamètre (métrique) 6 mm
Longueur (métrique) 35 mm
Quantité 5/boîte
Forme Cylindrique