Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE
Code produit. 16225731 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
8mm
13 mm
20mm
25mm
60mm
Diamètre (métrique):
3mm
5mm
7mm
10mm
10 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 16225731
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation cylindriques en PTFE Fisherbrand™ constituent un agitateur à usage général apprécié adapté à une grande variété d’applications.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Profil rond et lisse pour une grande variété d’applications
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Diamètre (métrique) 10 mm
Longueur (métrique) 13 mm
Quantité 10/Pk.
Forme Cylinder