Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
127 mm
Diamètre (métrique):
12 mm
12 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Description | Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE Fisherbrand™ |
| Plage de températures (métrique) | -200°C à +280°C |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Matériau | Noyau magnétique Alnico-V en PTFE |
| Quantité | 1 |