Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques avec noyau à base de terres rares revêtu de PTFE
Code produit. 11561953 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
8 mm
12 mm
25 mm
40 mm
60 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Code produit. 11561953
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour accroître considérablement la force magnétique et la résistance à la démagnétisation. Les barreaux d’agitation à base de terres rares sont facilement identifiables grâce à leur point de carbone noir chimiquement inerte.
  • Utilisez les aimants aux terres rares pour une force magnétique considérablement accrue par rapport à celle des aimants en AlNiCo
  • Le noyau en samarium-cobalt résiste à la démagnétisation
  • Identifiables grâce à leur point de carbone noir chimiquement inerte
La puissance de couplage magnétique élevée des barreaux d’agitation à base de terres rares peut entraîner l’abrasion du revêtement en PTFE contre la base du récipient. Lorsque des réseaux d’agitation sont utilisés, comme c’est le cas dans les plaques multipuits, une interaction latérale entre les barreaux d’agitation peut être observée.
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique en samarium-cobalt encapsulé PTFE
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Diamètre (métrique) 6 mm
Longueur (métrique) 25 mm
Quantité 2/boîte
Forme Cylindrique