Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Récipient de réaction cylindrique, fond rond
Code produit. 11542184
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
1 000 ml
2000 mL
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Comprend:
Bride de laboratoire 100
Bride de laboratoire 150
Bride de laboratoire 200
Bride de laboratoire 60
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11542184
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 06001258
Il en reste null
Spécification
Description Tubulure DURAN™
Capacité (métrique) 500 mL
Matériau Verre borosilicaté, Verre Duran
Hauteur (métrique) 160 mm
Comprend Bride de laboratoire 100
Type de produit Récipient de réaction
Forme Cylindrique
Forme du fond Rond
Diamètre (métrique) externe 105 mm