Learn More
BRAND™ Barreaux d’agitation magnétiques en PTFE de forme cylindrique avec anneau de rotation
Code produit. 12000932 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
70 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
8,5 mm
10 mm
11 mm
Unit Size:
10 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12000932
Brand: BRAND™ 137404
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
En PTFE. Les barreaux d’agitation magnétiques en PTFE de forme cylindrique avec anneau de rotation BRAND™ sont à utiliser avec les récipients dont le fond est légèrement irrégulier. L’anneau de rotation réduit la surface de contact et permet à l’agitateur d’adopter la position d’agitation optimale.
  • En PTFE.
  • Forme cylindrique.
  • À utiliser avec des récipients à fond légèrement inégal.
  • L’anneau de rotation réduit la surface de contact et permet à l’agitateur d’adopter la position d’agitation optimale.
  • En PTFE.
  • Forme cylindrique.
  • Pour une utilisation avec des récipients à fond légèrement irrégulier.
  • L’anneau de rotation réduit la surface de contact et permet à l’agitateur d’adopter la position d’agitation optimale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) Pour récipients à fond légèrement irrégulier
Diamètre (métrique) 3 mm
Longueur (métrique) 8 mm
Matériau PTFE (polytétrafluoroéthylène)
Quantité 10/boîte
Forme Cylindrique