Learn More
Kartell Cylindrical Test Tube with Screw Cap, Polypropylene
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Jaune
Rouge
Stérilité:
Non stérile
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- For laboratory use
- For collection and evaluation of samples
- Caps are not autoclavable
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Jaune |
| Couleur | Clear |
| Capacité (métrique) | 15 mL |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Cylindrical |
| Jetable | Single-use |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | No |
| Afficher plus |