Learn More
Kartell™ Tubes à essai cylindriques
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
Conditionnement:
1800 pièces
Description
- Stérile
- PS (polystyrène)
- Marquage CE
- IVD
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Polystyrène |
| Quantité | 1800/Bte |
| Stérilité | Stérile |
| Diamètre (métrique) | 16 mm |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |