Learn More
Invitrogen™ CYP3A4 BACULOSOMES™ Plus Reagent, rHuman
Click to view available options
Quantité:
0,5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les réactifs Cytochrome P450 BACULOSOMES™ Plus Reagents sont des microsomes préparés à partir de cellules d’insectes infectées par un baculovirus recombinant contenant un isozyme du CYP450 humain, ainsi que la cytochrome P450 réductase humaine. Pour cet isozyme spécifique (CYP3A4), le cytochrome b5 humain est également inclus.
Isozyme P450 humain unique pour des études détaillées sur le métabolisme des médicaments
Une forte activité spécifique augmente la plage dynamique et la sensibilité
Aucun métabolisme de fond pour des résultats clairs
Isozyme du CYP450 humaine unique surexprimé
Les réactifs CYP450 BACULOSOMES™ Plus offrent un avantage distinct par rapport aux microsomes hépatiques humains (HLM) en ce qu’un seul isozyme du CYP450 est exprimé, empêchant ainsi le métabolisme par d’autres CYP450 ou d’autres classes d’enzymes métabolisant des médicaments.
L’activité élevée génère une sensibilité accrue
Les classements de composés basés sur les profils de métabolisme et d’inhibition observés avec les réactifs CYP450 BACULOSOMES™ Plus sont très similaires à ceux observés avec les HLM pour la plupart des composés testés. Cependant, l’activité et les taux métaboliques de CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagents avec la plupart des substrats sont significativement plus élevés que ceux observés avec les HLM. Il en découle une large plage dynamique et une sensibilité élevée dans les dosages utilisant CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagents. Le niveau élevé d’activité et de reproductibilité du composant enzymatique observé dans la réaction avec la plupart des substrats de sonde rend CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagents bien adaptés aux formats de criblage à haut débit.
Rapport signal/bruit élevé
Aucun métabolisme de fond par les CYP450 d’insectes endogènes n’a été détecté avec l’un des substrats de la sonde Vivid™ testés jusqu’à présent.
Applications : identification d’isozymes, analyse DMPK, métabolisme spécifique d’isozymes et criblage d’inhibition
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales, quelles qu’elles soient.
Isozyme du CYP450 humaine unique surexprimé
Les réactifs CYP450 BACULOSOMES™ Plus offrent un avantage distinct par rapport aux microsomes hépatiques humains (HLM) en ce qu’un seul isozyme du CYP450 est exprimé, empêchant ainsi le métabolisme par d’autres CYP450 ou d’autres classes d’enzymes métabolisant des médicaments.
L’activité élevée génère une sensibilité accrue
Les classements de composés basés sur les profils de métabolisme et d’inhibition observés avec les réactifs CYP450 BACULOSOMES™ Plus sont très similaires à ceux observés avec les HLM pour la plupart des composés testés. Cependant, l’activité et les taux métaboliques de CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagents avec la plupart des substrats sont significativement plus élevés que ceux observés avec les HLM. Il en découle une large plage dynamique et une sensibilité élevée dans les dosages utilisant CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagents. Le niveau élevé d’activité et de reproductibilité du composant enzymatique observé dans la réaction avec la plupart des substrats de sonde rend CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagents bien adaptés aux formats de criblage à haut débit.
Rapport signal/bruit élevé
Aucun métabolisme de fond par les CYP450 d’insectes endogènes n’a été détecté avec l’un des substrats de la sonde Vivid™ testés jusqu’à présent.
Applications : identification d’isozymes, analyse DMPK, métabolisme spécifique d’isozymes et criblage d’inhibition
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales, quelles qu’elles soient.
Spécification
Spécification
| Espèces hôtes | Humaine |
| Contenu et stockage | -80°C |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Quantité | 0,5 nmol |
| Type de produit | Réactif |
| Catégorie de recherche | Toxicologie & Métabolisme des médicaments |
| Gamme de produits | BACULOSOMES |