Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cypermethrin (mixture of isomers) |
| CAS | 52315-07-8 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 8444118 |
| Couleur | Jaune |
| Point de fusion | 41.2°C |
| Synonyme | (RS)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS)-cis-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; Alphamethrine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 416.3 g/mol |
| Quantité | 100 mg |