Learn More
Cyperméthrine, TRC
Code produit 30138505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138505 1 g 1g
30041224 500 mg 500mg
18012750 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138505 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9890001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52315-07-8
Formule moléculaire C22 H19 Cl2 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 415.07
Synonyme Agrometrin, Agrothrin, Almetrin, Ambush C, Ambush CY, Ammo, Ammo (pesticide), Antiborer 3767, Ardap, Arrivo, Assist 25CS, Asymmethrin, Auzar 25 EC, Bandit, Barrage, Barricade, Barricade (insecticide), Barricade 10EC, Basathrin, Battery (insecticide), CCN 52, Challenger, Challenger 25EC, Cilcord, Cipkord, Colt, Colt (pyrethrinoid insecticide), Creokhin, Cybil, Cymbush, Cymet, Cympa-Ti, Cymperator, Cymtop, Cynoff EC, Cynoff WP, Cyper Lacer, Cyper Lacer 5EC, Cyperco, Cyperfor S, Cyperil, Cyperkill, Cypermethrin, Cypermethrin 25EC, Cypor, Demon, Demon TC, Dimcyp, Drago, Dudu Cyper, EXP 5598, Ecofleece Sheep Dip (Non-OP), Ectomin, Ectopor, Excis, FMC 30980, FMC 45497, FMC 45806, FMC 6113, Fenom, Fenom (pesticide), Flytick, Hilcyperin, Holster, JF 5705F, Kinmix, Kordon, Kral, Kreokhin, LW 1, Leptocide, Luseweilei, NRDC 149, NRDC 160, NRDC 166, Neramethrin, Neramethrin EC 50, Nurele, Nurse Green, PYR-VU-TO 2, Peststop B, Peststop B 5SC, Polytrin, Prevail, Prevail (pesticide), Prevail FT, RU 27998, Ralothrin, Ripcord, Ripcord 10, Robust, Ronatak, SF 06646, Sherpa, Sniper, Sniper (pyrethroid insecticide), Summerin, Supercypermethrin, Supercypermethrin forte, Supermethrin, Supersect, Taran, Tianlongbao, Toppel, Trofy, Tsifoks, Ustaad, Vucht 424, WL 43467, WL 8517, YT 305, α-Cyano-m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Nom IUPAC [cyano-(3-phénoxyphényl)méthyl] 3-(2,2-dichloroéthylényle)-2,2-diméthylcyclopropane-1-carboxylate
SMILES CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
Spécification
Nom chimique ou matériau Cypermethrin
Noms d’analytes ou de composants Cypermethrin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Tests environnementaux
Quantité 1 g
Poids de la formule 415.0742