Learn More
Cyproconazole, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le cyproconazole est utilisé pour inhiber la déméthylation dans la synthèse du stérol fongique. Il en outre est utilisé sur les roses cultivées en serre et en plein champ et comme agent de conservation du bois, en application de surface ou en traitement sous pression du bois pour des utilisations au-dessus du sol, y compris le bardage, le contreplaqué, la menuiserie préfabriquée, les bardeaux, le bois d’œuvre.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’éthanol, le xylène et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Le cyproconazole est utilisé pour inhiber la déméthylation dans la synthèse du stérol fongique. Il en outre est utilisé sur les roses cultivées en serre et en plein champ et comme agent de conservation du bois, en application de surface ou en traitement sous pression du bois pour des utilisations au-dessus du sol, y compris le bardage, le contreplaqué, la menuiserie préfabriquée, les bardeaux, le bois d’œuvre.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’éthanol, le xylène et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyproconazole |
| Type | Cyproconazole |
| Forme physique | Cristalline |
| Point de fusion | 108°C |
| Couleur | Marron |
| Quantité | 5 g |
| Point d’éclair | >100°C (212°F) |
| Numéro UN | UN3077 |
| Beilstein | 8396421 |
| Point d’ébullition | >250°C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cyproconazole
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Cyproconazole