Learn More
Chlorhydrate de cyproheptadine sesquihydraté, LoGiCal
Code produit 30464270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464270 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464270 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0609.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
CAS 41354-29-4
Noms d’analytes ou de composants Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire 2 C21 H21 N . 2 Cl H . 3 H2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate, Piperidine, 4-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-, hydrochloride, hydrate (2:3) (9CI)
Formule InChI InChI=1S/2C21H21N.2ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;2*1H;3*1H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES O.O.O.Cl.Cl.CN1CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1.CN5CCC(=C6c7ccccc7C=Cc8ccccc68)CC5
Nom IUPAC 4-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulén-11-ylidène)-1-méthylpipéridine;trihydrate;dichlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 701.76
Quantité 10 mg
Poids de la formule 700,3198 g/mol