Learn More
Chlorhydrate de cyproheptadine sesquihydraté, Mikromol™
Code produit 30049987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049987 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049987 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0609.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de cyproheptadine sesquihydraté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
CAS 41354-29-4
Noms d’analytes ou de composants Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire 2 C21 H21 N . 2 Cl H . 3 H2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate, Piperidine, 4-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-, hydrochloride, hydrate (2:3) (9CI)
Formule InChI InChI=1S/2C21H21N.2ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;2*1H;3*1H2
SMILES O.O.O.Cl.Cl.CN1CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1.CN5CCC(=C6c7ccccc7C=Cc8ccccc68)CC5
Nom IUPAC 4-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ilideno)-1-metilpiperidina;trihidrato;diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 701.76
Quantité 500 mg
Poids de la formule 700,3198 g/mol