Learn More
Acétate de cyprotérone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7077804 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15549483
Marque: Thermo Scientific Acros 459542500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 427-51-0
Formule moléculaire C24H29ClO4
Poids moléculaire (g/mol) 416.94
Clé InChI UWFYSQMTEOIJJG-FDTZYFLXSA-N
Synonyme cyproterone acetate, androcur, cyproterone 17-o-acetate, cyproteron acetate, cyproteron-r acetate, cyprosterone acetate, unii-4km2bn5jhf, cyproteroneacetate, cyproterone 17alpha-acetate, ccris 4385
CID PubChem 9880
ChEBI CHEBI:50743
SMILES CC(=O)C1(CCC2C1(CCC3C2C=C(C4=CC(=O)C5CC5C34C)Cl)C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyproterone acetate
Point de fusion 207.0°C to 215.0°C
Résidus d’allumage 0.1% max.
Perte à la dessiccation 0.5% max. (80°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone, dichloromethane, methanol, slightly soluble in ethanol
Poids de la formule 416.94
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyproterone acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.