Learn More
Acétate de cyprotérone, Mikromol™
Description
acétate de cyprotérone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyproterone Acetate |
| CAS | 427-51-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Cyproterone Acetate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C24 H29 Cl O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Cyproterone Acetate, Cyclopropa[1,2]cyclopenta[a]phenanthrene, 3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione deriv., 3'H-Cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, Androcur, CPA, Cyprostat, Cyproterone 17-O-acetate, Cyproterone acetate, Cyproviron, NSC 81430, SH 714, (1alpha,2alpha)-17-(Acetyloxy)-6-chloro-1,2-dihydro-3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 6-Chloro-1alpha,2alpha-dihydro-17-hydroxy-3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione acetate, 6-Chloro-17-hydroxy-1alpha,2alpha-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 1,2alpha-Methylene-6-chloro-17alpha-acetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 1,2alpha-Methylene-6-chloro-pregna-4,6-diene-3,20-dione 17alpha-acetate, 1,2alpha-Methylene-6-chloro-Delta4,6-pregnadien-17alpha-ol-3,20-dione acetate, 17alpha-Acetoxy-6-chloro-1alpha,2alpha-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-Chloro-1,2alpha-methylene-17alpha-hydroxy-Delta6-progesterone acetate, 6-Chloro-1,2alpha-methylene-6-dehydro-17alpha-hydroxyprogesterone acetate, Cyproterone 17alpha-acetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H29ClO4/c1-12(26)24(29-13(2)27)8-6-16-14-10-20(25)19-11-21(28)15-9-18(15)23(19,4)17(14)5-7-22(16,24)3/h10-11,14-18H,5-9H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Cl)C4=CC(=O)[C@@H]5C[C@@H]5[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| Nom IUPAC | (1α ,2α)-17-(acétyloxy)-6-chloro-1,2-dihydro-3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triène-3,20-dione |
| Afficher plus |