Learn More
Invitrogen™ Test de prolifération cellulaire CyQUANT™ NF
Code produit. 10247072
Click to view available options
Type de cellule:
Cell Lysis Buffer
Direct Cell
Direct Red Cell
For cells in culture
NF Cell
NF Direct Red Cell
Quantité:
10 Microplaques
10 Microplates
100 Microplaques
100 Microplates
1000 Assays
1000 analyses
200 Assays
50 ml
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
100 pièces
50mL
Code produit. 10247072
Marque: Invitrogen™ C35006
Edge
Kit de dosage de prolifération cellulaire CyQUANT™ NF
Since the amount of DNA in cells is highly regulated, methods to detect DNA content offer improved accuracy over metabolism-based cellular proliferation or cytotoxicity assays, which can be affected by cell changes that are unrelated to cell number. CyQUANT cell proliferation assays use cell-permeant, DNA-binding dyes that enhance fluorescence when bound to nucleic acids to measure cellular DNA content. The resulting fluorescent signal can be compared to standards to determine cell number, enabling fast and sensitive microplate assays to measure cell proliferation and cytotoxicity.
Le kit de prolifération cellulaire CyQUANT™ NF offre une méthode rapide et sensible pour compter les cellules dans une population et mesurer la prolifération dans un format de microplaque.
Caractéristiques du kit de dosage de prolifération cellulaire CyQUANT™ NF :
  • Plus sensible que les tests MTT or™ AlamarBlue
  • Plage de détection linéaire de 100 à 20 000 cellules par puits (microplaque de 96 puits)
  • Les analyses peuvent être effectuées en une heure
    Une méthode simple et rapide pour mesurer la prolifération cellulaire
    Le test de prolifération cellulaire CyQUANT™ NF ne nécessite pas de lyse cellulaire, de longues incubations, de radioactivité ou d’élimination du colorant des cellules. L'essai CyQUANT™ NF élimine l’étape de lyse cellulaire par congélation-décongélation du dosage de prolifération cellulaire CyQUANT™ d’origine grâce à l’utilisation d’un colorant de liaison d’ADN perméant aux cellules en combinaison avec un réactif de perméabilisation de membrane plasmique. Le kit de dosage de prolifération cellulaire CyQUANT™ NF peut être utilisé dans des formats de microplaques de 96 puits ou de 384 puits, et est disponible dans deux configurations : un kit de 200 dosages (C35007) pour les tailles d’échantillons réduites, et un kit de 1 000 dosages (C35006) pour les applications à haut débit.
    AlamarBlue™ est une marque de commerce déposée de TREK Diagnostic Systems.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de cellule NF Cell
    Contenu et stockage •CyQUANT™ NF dye reagent
    •Dye delivery reagent
    •5X HBSS buffer (Hank’s balanced salt solution)
    It is possible to observe precipitate in HBSS buffer. The precipitate does not have an impact on the use of this kit, nor the results that are gathered from its use.
    Méthode de détection Fluorescence
    À utiliser avec (application) Test de prolifération
    À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques, HTS Reader
    Type de produit Test de prolifération cellulaire
    Type de colorant Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
    Format Plaque de 384 puits, plaque de 96 puits
    Gamme de produits CyQUANT
    Quantité 1000 Assays
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Excitation / émission 480/520 nm