Få mere at vide
Invitrogen™ Test de prolifération cellulaire CyQUANT™ NF
Beskrivelse
Since the amount of DNA in cells is highly regulated, methods to detect DNA content offer improved accuracy over metabolism-based cellular proliferation or cytotoxicity assays, which can be affected by cell changes that are unrelated to cell number. CyQUANT cell proliferation assays use cell-permeant, DNA-binding dyes that enhance fluorescence when bound to nucleic acids to measure cellular DNA content. The resulting fluorescent signal can be compared to standards to determine cell number, enabling fast and sensitive microplate assays to measure cell proliferation and cytotoxicity.
Caractéristiques du kit de dosage de prolifération cellulaire CyQUANT™ NF :
Une méthode simple et rapide pour mesurer la prolifération cellulaire
Le test de prolifération cellulaire CyQUANT™ NF ne nécessite pas de lyse cellulaire, de longues incubations, de radioactivité ou d’élimination du colorant des cellules. L'essai CyQUANT™ NF élimine l’étape de lyse cellulaire par congélation-décongélation du dosage de prolifération cellulaire CyQUANT™ d’origine grâce à l’utilisation d’un colorant de liaison d’ADN perméant aux cellules en combinaison avec un réactif de perméabilisation de membrane plasmique. Le kit de dosage de prolifération cellulaire CyQUANT™ NF peut être utilisé dans des formats de microplaques de 96 puits ou de 384 puits, et est disponible dans deux configurations : un kit de 200 dosages (C35007) pour les tailles d’échantillons réduites, et un kit de 1 000 dosages (C35006) pour les applications à haut débit.
AlamarBlue™ est une marque de commerce déposée de TREK Diagnostic Systems.
Tekniske data
Tekniske data
| Type de cellule | NF Cell |
| Contenu et stockage | •CyQUANT™ NF dye reagent •Dye delivery reagent •5X HBSS buffer (Hank’s balanced salt solution) It is possible to observe precipitate in HBSS buffer. The precipitate does not have an impact on the use of this kit, nor the results that are gathered from its use. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de prolifération |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques, HTS Reader |
| Type de produit | Test de prolifération cellulaire |
| Type de colorant | Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) |
| Format | Plaque de 384 puits, plaque de 96 puits |
| Gamme de produits | CyQUANT |
| Quantité | 200 Assays |
| Vis mere |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.