Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de cystatine C de rat
Code produit. 15405373
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15405373
Marque: Invitrogen™ ERCST3
Includes
Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps détecteurs, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
ELISA
The Rat Cystatin C (CST3) ELISA quantitates Rt Cystatin C in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt Cystatin C. Principle of the method The Rat Cystatin C solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La cystéine C est un inhibiteur de protéase de cystéine (thiol) appartenant à la superfamille des gènes cystéines de type II et qui est l’inhibiteur extracellulaire le plus abondant parmi les protéases de cystéine. La cystatine C est une protéine amylodogénique sécrétée constitutivement, qui forme un dimère doublement symétrique et qui module à la fois l’activité protéase de la cystéine et l’expression des molécules de MHC de classe II. L’expression de la cystatine C est un indicateur de la fonction rénale et du taux de filtration glomérulaire. Les mutations du gène cystatine C peuvent conduire à des agrégats protéiques, impliqués dans l’angiopathie amyloïde héréditaire (HCCAA) et l’hémorragie cérébrale. Bien que la cystatine C de type sauvage et la cystatine mutante soient capables de former des dimères inactives dépendantes de la concentration, la cystatine C mutante se dimérise à des concentrations plus faibles et est plus sensible aux protéases à sérine, ce qui peut faciliter l’agrégation. Dans les cellules neuronales, le stress oxydatif stimule l’expression de la cystatine C, ce qui peut réguler positivement l’apoptose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P14841
Plage de dosage 1,029-750 ng/ml
Sensibilité du dosage 1,2 ng
Plage d’étalonnage 1,2 ng/ml à 750 ng/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Protéases, peptidases & inhibiteurs
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne présente aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : CNI-2 de rat, CNIC-3, CNTF, fractalkine, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, leptine, Lix, MCP-1, MIP-3, bêta-NGF, TIMP-1, TNF-alpha.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Rat
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 25307
Symbole de gène(s) Cst3
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptose
Volume d’échantillon Plasma, 25 μl ; sérum, 25 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme CYSC
Cible Rat
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min