Learn More
Cytarabine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15244774 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15244774 100 mg Flacon en verre 100mg
15224774 1 g Flacon en verre 1g
15234774 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15244774 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449561000
Demander un format en vrac ou personnalisé
La cytarabine, numéro CAS 147-94-4, est un inhibiteur de la synthèse de l’ADN qui est utilisé comme agent antiviral et anticancéreux.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
La cytarabine est un analogue nucléosidique qui agit comme agent antileucémique
La cytarabine devient cytotoxique suite à sa conversion en sa forme triphosphorylée, qui peut être incorporée dans des amorces d’ADN par l’ADN polymérase alpha
Peut induire l’arrêt du cycle cellulaire en phase S et l’apoptose dans les cellules leucémiques et neuronales
Applications
A été utilisée pour étudier les schémas chimiothérapeutiques dans les études de laboratoire sur la leucémie
Utile pour les études de laboratoire sur les mécanismes de résistance à la cytarabine
Il a été démontré qu’à des concentrations nanomolaires, la cytarabine induit l’apoptose mitochondriale dans les cellules leucémiques grâce à la régulation positive de plusieurs membres de la famille Bcl-2
Elle peut provoquer la mort des cellules neuronales par l’induction de la phosphorylation γ-H2AX dans les histones, en l’absence de ruptures d’ADN double brin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147-94-4
Formule moléculaire C9H13N3O5
Poids moléculaire (g/mol) 243.22
Clé InChI UHDGCWIWMRVCDJ-CCXZUQQUSA-N
Synonyme cytarabine, cytosine arabinoside, ara-c, arabinocytidine, cytosar, arabinosylcytosine, aracytidine, cytarabin, cytarabinoside, tarabine
CID PubChem 6253
ChEBI CHEBI:28680
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2-one
SMILES C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytarabine
Point de fusion 220.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Merck Index 152781
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dmso, ethanol
Poids de la formule 243.22
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.