Learn More
Cytarabine, Mikromol™
Code produit 17910986
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17910986 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17910986 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1117.00
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Cytarabine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytarabine
CAS 147-94-4
Noms d’analytes ou de composants Cytarabine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H13 N3 O5
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Cytarabine, 4-amino-1-beta-d-arabinofuranosylpyrimidin-2(1H)-one
Formule InChI InChI=1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimid-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 243.22
Quantité 250 mg
Poids de la formule 243.0855 g/mol