Learn More
Agilent BioTek Lecteur d’imagerie cellulaire multimodes Cytation 1
GREENER_CHOICE
Code produit. 17267929 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Modèle:
CYT1FA
CYT1FAV
CYT1V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17267929
Marque: Agilent BioTek CYT1VSN
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour microplaques de 6 à 384 puits, lames, boîtes de Petri et flacons. Le lecteur d’imagerie cellulaire multimode Cytation 1 avec fluorescence, fond clair, offre une imagerie puissante et une collecte de données quantitatives dans un seul instrument.
Le lecteur multimode d’imagerie cellulaire BioTek Cytation 1 combine la fluorescence et l’imagerie en fond clair à haut contraste avec la détection multimodes conventionnelle. Ce lecteur d’imagerie abordable offre des performances et des économies par rapport aux autres systèmes de microscopie numérique.
La conception de BioTek Cytation 1 fournit à la fois des données phénotypiques cellulaires quantitatives et des données quantitatives basées sur les puits. Le module de détection multimodes est doté d’un filtre de fluorescence à haute sensibilité et d’un monochromateur pour l’absorbance UV-Vis. Le contrôle de la température et l’agitation sont standard. Le contrôle du CO2/O2 et les injecteurs de réactifs sont disponibles. Le logiciel Gen5 simplifie la capture d’images et la lecture de plaques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lecteur de microplaques multimode pour l’imagerie cellulaire
Agitation Linéaire, orbitale, double orbitale
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Plage de concentration en O2 0 à 19 %
Comprend Fluorescence et imagerie en fond clair à haut contraste
Modèle CYT1V
Type de microplaques Plaques de 6 à 384 puits
Options de lecture Point final, cinétique, balayage de surface, procédé d’injection/lecture en mode plaque et procédé d’injection/lecture en mode puits
Source lumineuse Flash au xénon
Résolution 0,3 μm/pixel à 20X
Logiciel Logiciel pour lecteur de microplaques et imageur Gen5
Plage de températures (métrique) Incubation jusqu’à 45°C
Profondeur (impériale) 20 po
Profondeur (métrique) 50,8 cm
Hauteur (impériale) 17,5 in
Hauteur (métrique) 44,5 cm
Largeur (impériale) 16,5 in
Largeur (métrique) 41,9 cm
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.