Learn More
Agilent BioTek Lecteur d’imagerie cellulaire multimodes Cytation 5
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4917895 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Modèle:
CYT5FAV
CYT5FAW
CYT5FV
CYT5FW
CYT5MFAV
CYT5MFAW
CYT5MFV
CYT5MFW
CYT5MPV
CYT5MPW
CYT5MV
CYT5MW
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17267939
Marque: Agilent BioTek CYT5FVSN
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cytation 5 combine la microscopie automatisée et la détection conventionnelle sur microplaque dans une plateforme configurable et évolutive.Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Cytation 5 combine la microscopie automatisée et la détection conventionnelle sur microplaque dans une plateforme configurable et évolutive. Le module de microscopie offre un grossissement jusqu’à 60x en fluorescence, en fond clair, en fond clair à haut contraste, en fond clair couleur et en contraste de phase pour répondre à de nombreuses applications et flux de travail.
Les modules de détection multimodes comprennent la détection de fluorescence par filtre et monochromateur, la luminescence et la détection d’absorbance UV-Vis. Le logiciel Gen5 offre un contrôle complet de l’imagerie et de la capture des données, ainsi qu’une analyse puissante des images et des données.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lecteur de microplaques multimode pour l’imagerie cellulaire
Agitation Linéaire, orbitale, double orbitale
Caméra Sony CMOS, échelle de gris 16 bits, standard ou WFOV
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Gamme d’absorbance 230 à 999 nm, incréments de 1 nm
Précision Monochromateur : ± 2 nm ; distributeur : ± 1 μl ou 2 %
Plage dynamique Absorbance : densité optique de 0 à 4 ; intensité de la fluorescence : 7 décades ; luminesence : > 6 décades
À utiliser avec (équipement) Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers ; compatible avec l’incubateur automatisé BioSpa 8
Méthodes de contraste Fluorescence, contraste de phase, fond clair, fond clair à contraste élevé, fond clair couleur et contraste de phase
Volume distribué 5 à 1 000 μl, par incréments de 1 μl
Comprend Fluorescence/imagerie en fond clair/couleur en fond clair ; intensité de fluorescence basée sur des filtres/polarisation de fluorescence/fluorescence résolue dans le temps/luminescence
Modèle CYT5FV
No. of Dispensers 2 pompes à seringues
Type de microplaques Monochromateur : Plaques de 6 à 384 puits ; filtres : Plaques de 6 à 1 536 puits ; imagerie : Plaques de 6 à 1 536 puits
Options de lecture Point final, cinétique, balayage spectral et balayage de la zone de puits
Source lumineuse Flash au xénon ; laser de 100 mW à 680 nm (détection alpha)
Objectifs 1,25X, 2,5X (2,25X eff.), 2,5X (2,75X eff.), 4X, 10X, 20X, 40X, 60X
Logiciel Lecteur de microplaques Gen5 et logiciel d’imagerie inclus ; logiciels Gen5 Image+ et Image Prime disponibles pour une analyse complète des images ; Gen5 Secure pour la conformité à la norme 21 CFR Part 11 (en option)
Plage de températures (métrique) Incubation dans 4 zones à 65°C avec contrôle de la condensation (±0,2°C à 37°C)
Profondeur (impériale) 20,2 in
Profondeur (métrique) 51,4 cm
Hauteur (impériale) 17,5 in
Hauteur (métrique) 44,5 cm
Poids (impériale) 80 lb
Poids (métrique) 36,3 kg
Largeur (impériale) 16,4 in
Largeur (métrique) 41,6 cm
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
Puissance 250 W max.