Learn More
Agilent BioTek Lecteur d’imagerie cellulaire uniquement Cytation 5
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Description
Cytation 5 combine la microscopie automatisée et la détection conventionnelle sur microplaque dans une plateforme configurable et évolutive. Le module de microscopie offre un grossissement jusqu’à 60x en fluorescence, en fond clair, en fond clair à haut contraste, en fond clair couleur et en contraste de phase pour répondre à de nombreuses applications et flux de travail.
Les modules de détection multimodes comprennent la détection de fluorescence par filtre et monochromateur, la luminescence et la détection d’absorbance UV-Vis. Le logiciel Gen5 offre un contrôle complet de l’imagerie et de la capture des données, ainsi qu’une analyse puissante des images et des données.
Spécification
Spécification
| Type | Lecteur de microplaques d’imagerie cellulaire uniquement |
| Agitation | Linéaire, orbitale, double orbitale |
| Caméra | Sony CMOS, échelle de gris 16 bits, standard ou WFOV |
| Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
| Plage dynamique | Absorbance : densité optique de 0 à 4 ; intensité de la fluorescence : 7 décades ; luminesence : > 6 décades |
| À utiliser avec (équipement) | Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers ; compatible avec l’incubateur automatisé BioSpa 8 |
| Méthodes de contraste | Fluorescence, contraste de phase, fond clair, fond clair à contraste élevé, fond clair couleur et contraste de phase |
| Comprend | Caméra à large champ de vision ; imagerie par fluorescence/fond clair/couleur/contraste de phase |
| Modèle | CYT5PW |
| Type de microplaques | Monochromateur : Plaques de 6 à 384 puits ; filtres : Plaques de 6 à 1 536 puits ; imagerie : Plaques de 6 à 1 536 puits |
| Afficher plus |